Learn More
Clorhidrato de apoatropina, TRC
Código de producto. 30011373
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011373 2.5 g 2.50 g
30007035 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30011373 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA7290502.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5978-81-4
Fórmula molecular C17 H21 N O2 . Cl H
Peso molecular (g/mol) 307.82
Sinónimo Apoatropine Hydrochloride, (1R,3r,5S)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl 2-Phenylprop-2-enoate Hydrochloride, (1R,3r,5S)-8-Methyl-8-azabicyclo[3.2.1]oct-3-yl 2-Phenylpropenoate Hydrochloride, Hyoscyamine Sulphate Imp. G (EP) as Hydrochloride, Atropine Imp. A (EP) as Hydrochloride
Nombre IUPAC [(1S,5R)-8-metil-8-azabiciclo[3.2.1]octan-3-il] 2-fenilprop-2-enoato; Cloruro
SMILES Cl.CN1[C@@H]2CC[C@H]1C[C@H](C2)OC(=O)C(=C)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1R,3r,5S)-8-Methyl-8-azabicyclo(3.2.1)oct-3-yl 2-Phenylpropenoate Hydrochloride (Apoatropine Hydrochloride)
Nombres de analitos o componentes (1R,3r,5S)-8-Methyl-8-azabicyclo(3.2.1)oct-3-yl 2-Phenylpropenoate Hydrochloride (Apoatropine Hydrochloride)
Notas de grado de pureza HPLC
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula InChI InChI=1S/C17H21NO2.ClH/c1-12(13-6-4-3-5-7-13)17(19)20-16-10-14-8-9-15(11-16)18(14)2;/h3-7,14-16H,1,8-11H2,2H3;1H/t14-,15+,16+;
Tipo de solución Neat
Industry Type Pharmaceutical
Cantidad 2.5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 307.1339
Porcentaje de pureza >95%