Learn More
Bromuro apo-Ipratropio, TRC
Código de producto. 30133673
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30133673 10 mg 10 miligramos
30133415 25 mg 25 miligramos
30010307 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30133673 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI77906910MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 17812-46-3
Fórmula molecular C20H28NO2.Br
Peso molecular (g/mol) 394.34
Sinónimo 1αH,5αH-Tropanium, 3α-hydroxy-8-isopropyl-, bromide, atropate (8CI), (3-endo)-8-Methyl-8-(1-methylethyl)-3-[(1-oxo-2-phenyl-2-propen-1-yl)oxy]-8-azoniabicyclo[3.2.1]octane bromide, (1R,3r,5S)-8-Methyl-8-(1-methylethyl)-3-[(2-phenylpropenoyl)oxy]-8-azoniabicyclo[3.2.1]octane bromide, (3-endo)-8-Isopropyl-8-methyl-3-[(2-phenylpropenoyl)oxy]-8-azoniabicyclo[3.2.1]octane bromide
Nombre IUPAC [(1S,5R)-8-isopropil-8-metil-8-azoniabiciclo[3.2.1]octan-3-il] 2-fenilprop-2-enoato; bromuro
SMILES [Br-].CC(C)[N+]1(C)[C@@H]2CC[C@H]1CC(C2)OC(=O)C(=C)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Ipratropium Bromide EP Impurity F
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H28NO2.BrH/c1-14(2)21(4)17-10-11-18(21)13-19(12-17)23-20(22)15(3)16-8-6-5-7-9-16;/h5-9,14,17-19H,3,10-13H2,1-2,4H3;1H/q+1;/p-1/t17-,18+,19+,21?;
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.1303
Porcentaje de pureza >95%