Learn More
Bromuro de apo-ipratropio (mezcla de estereoisómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Ipratropium Bromide EP Impurity F |
| CAS | 17812-46-3 |
| Fórmula molecular | C20H28NO2.Br |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1αH,5αH-Tropanium, 3α-hydroxy-8-isopropyl-, bromide, atropate (8CI), (3-endo)-8-Methyl-8-(1-methylethyl)-3-[(1-oxo-2-phenyl-2-propen-1-yl)oxy]-8-azoniabicyclo[3.2.1]octane bromide, (1R,3r,5S)-8-Methyl-8-(1-methylethyl)-3-[(2-phenylpropenoyl)oxy]-8-azoniabicyclo[3.2.1]octane bromide, (3-endo)-8-Isopropyl-8-methyl-3-[(2-phenylpropenoyl)oxy]-8-azoniabicyclo[3.2.1]octane bromide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H28NO2.BrH/c1-14(2)21(4)17-10-11-18(21)13-19(12-17)23-20(22)15(3)16-8-6-5-7-9-16;/h5-9,14,17-19H,3,10-13H2,1-2,4H3;1H/q+1;/p-1/t17-,18+,19+,21?; |
| SMILES | [Br-].CC(C)[N+]1(C)[C@@H]2CC[C@H]1CC(C2)OC(=O)C(=C)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 2-fenilprop-2-enoato de [(1S,5R)-8-isopropil-8-metil-8-azoniabiciclo[3.2.1]octan-3-ilo];bromuro |
| Peso molecular (g/mol) | 394.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 393.1303 |