Descripción
- Método de tinción de dos colores para etiquetar roturas de ADN y ADN celular total para detectar células apoptóticas por citometría de flujo.
- Se proporcionan suficientes reactivos para procesar 60 suspensiones celulares.
- El kit incluye 5 ml de control positivo y 5 ml de control negativo de suspensiones celulares, aproximadamente 1 x 106 células por ml en 70 % (v/v) de etanol.
- Las células de control se derivan de una línea de células de linfoma humano y se han fijado como se describe en el Protocolo de fijación.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | 60 pruebas |
| Cantidad | 60 pruebas |
| Tampón de almacenamiento | 0,05 % de azida sódica |
| Contenido y almacenamiento | Un kit/dos partes: Parte A - botella de 0,30 ml de anti-BrdU etiquetado con FITC mAb, botella de 30 mL de tampón de tinción PI/RNasa, 0,6 mL de vial de tampón de reacción, botella de 126 mL de tampón de enjuague, botella de 120 mL de tampón de lavado. Parte B - botella de 0,48 mL de Br-dUTP, botella de 5 mL de Células de Control Negativo, botella de 5 mL de Células de Control Positivo, botella de 0,045 mL de TdT Enzima. La Parte A (Comp. No. 51-6576AK) se envía a temperatura ambiente y debe almacenarse a 4 °C al llegar. La Parte B (Comp. No. 51-6576BK) se envía a -80 °C sobre hielo seco y debe almacenarse a -20 °C al llegar. |
| Para utilizar con (aplicación) | Etiquetado de roturas de ADN y ADN celular total para detectar células apoptóticas por citometría de flujo |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- APO-BRDU Kit
- Peligro
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Líquido inflamable Categoría 2
- H225-Líquido y vapores muy inflamables.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
- MIXTURE LIST-Contain: ethanol, cacodylic acid