Learn More
β-Apo-13-carotenone, MedChemExpress
Código de producto. 16494736
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16494736 100 mg 100 miligramos
16480047 50 mg 50 miligramos
16443658 10 mg 10 miligramos
16406397 5 mg 5 miligramos
16400959 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16494736 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY101953
MedChemExpress β-Apo-13-carotenone (D'Orenone) is a naturally occurring β-apocarotenoid functioned as an antagonist of RXRα.
β-Apo-13-carotenone (D'Orenone) is a naturally occurring β-apocarotenoid functioned as an antagonist of RXRα.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material β-Apo-13-carotenone
Forma física Oil
CAS 17974-57-1
Color Yellow
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H26O
Sinónimo D'Orenone
Información de solubilidad DMSO : 110 mg/mL (425.70 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(/C=C/C=C(C)/C=C/C1=C(C)CCCC1(C)C)=O
Peso molecular (g/mol) 258.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 258.4
Porcentaje de pureza 96.5%