Learn More
APNEA, MedChemExpress
Código de producto. 16427588
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16427588 10 mg 10 miligramos
16423607 50 mg 50 miligramos
16417516 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16427588 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18687
MedChemExpress APNEA (N6-[2-(4-Aminophenyl)ethyl]adenosine) is a potent, non-selective A3 adenosine receptor agonist.
APNEA (N6-[2-(4-Aminophenyl)ethyl]adenosine) is a potent, non-selective A3 adenosine receptor agonist.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material APNEA
CAS 89705-21-5
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H22N6O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo N6-[2-(4-Aminophenyl)ethyl]adenosine
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (646.98 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC[C@@H]1[C@H]([C@H]([C@H](N2C=NC3=C2N=CN=C3NCCC4=CC=C(N)C=C4)O1)O)O
Peso molecular (g/mol) 386.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 386.41
Porcentaje de pureza 95.01%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation