Learn More
Thermo Scientific Chemicals Apixaban
Código de producto. 16564414 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
500 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16564414 100 mg 100 miligramos
16574414 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16564414 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 464491000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 503612-47-3 | C25H25N5O4 | 459.51 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 503612-47-3
Fórmula molecular C25H25N5O4
Peso molecular (g/mol) 459.51
Clave InChI QNZCBYKSOIHPEH-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 1-(4-metoxifenil)-7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidin-1-il)fenil]-1H,4H,5H,6H,7H-pirazolo[3,4-c]piridina-3-carboxamida
SMILES COC1=CC=C(C=C1)N1N=C(C(N)=O)C2=C1C(=O)N(CC2)C1=CC=C(C=C1)N1CCCCC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Apixaban
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 459.5
compliance-icons
Nombre del producto
  • Apixaban
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P314-Consultar a un médico en caso de malestar.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Apixaban