Learn More
Apixaban contra la CVR
Código de producto. 30138433
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138433 1 g 1 g
17977234 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138433 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA7267101G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 503614-91-3
Fórmula molecular C27 H28 N4 O5
Peso molecular (g/mol) 488.54
Sinónimo 1H-Pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylic acid, 4,5,6,7-tetrahydro-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxo-1-piperidinyl)phenyl]-, ethyl ester, 1-(4-Methoxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl]-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylic acid ethyl ester, Apixaban ethyl ester, Ethyl 1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6-(4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylate
Nombre IUPAC Etil 1-(4-metoxifenil)-7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidina-1-il)fenil]-4,5-dihidropirazolo[3,4-c]piridina-3-carboxilato
SMILES CCOC(=O)c1nn(c2ccc(OC)cc2)c3C(=O)N(CCc13)c4ccc(cc4)N5CCCCC5=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Apixaban Ethyl Ester
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C27H28N4O5/c1-3-36-27(34)24-22-15-17-30(19-9-7-18(8-10-19)29-16-5-4-6-23(29)32)26(33)25(22)31(28-24)20-11-13-21(35-2)14-12-20/h7-14H,3-6,15-17H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 488.206
Porcentaje de pureza >95%