Learn More
Apixaban, TRC
Código de producto. 17994845
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17994845 50 mg 50 miligramos
17902375 10 mg 10 miligramos
17951715 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17994845 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA72670050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 503612-47-3
Fórmula molecular C25 H25 N5 O4
Peso molecular (g/mol) 459.5
Sinónimo 4,5,6,7-Tetrahydro-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxo-1-piperidinyl)phenyl]-1H-Pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxamide, 1-(4-Methoxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl]-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylic acid amide, Apixaban, BMS 562247-01, Eliquis
Nombre IUPAC 1-(4-metaxifenil)-7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidina-1-il)fenil]-4,5-dihidropirazolo[3,4-c]piridina-3-carboxamida
SMILES COc1ccc(cc1)n2nc(C(=O)N)c3CCN(C(=O)c23)c4ccc(cc4)N5CCCCC5=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Apixaban
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C25H25N5O4/c1-34-19-11-9-18(10-12-19)30-23-20(22(27-30)24(26)32)13-15-29(25(23)33)17-7-5-16(6-8-17)28-14-3-2-4-21(28)31/h5-12H,2-4,13-15H2,1H3,(H2,26,32)
Formula Weight (peso de la fórmula) 459.1907
Porcentaje de pureza >95%