Learn More
Apixaban PG Ester-I, TRC
Código de producto. 30406285
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30406285 10 mg -
30405660 50 mg 50 miligramos
30392536 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30406285 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH62812010MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1904628-12-1
Fórmula molecular C28H30N4O6
Peso molecular (g/mol) 518.56
Sinónimo 2-Hydroxypropyl 1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6-(4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl)-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylate
Nombre IUPAC 2-hidroxipropilo 1-(4-metoxifenilo)-7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidina-1-il)fenilo]-4,5-dihidropirazolo[3,4-c]piridina-3-carboxilato
SMILES COc1ccc(cc1)n2nc(C(=O)OCC(C)O)c3CCN(C(=O)c23)c4ccc(cc4)N5CCCCC5=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Apixaban PG Ester-I
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C28H30N4O6/c1-18(33)17-38-28(36)25-23-14-16-31(20-8-6-19(7-9-20)30-15-4-3-5-24(30)34)27(35)26(23)32(29-25)21-10-12-22(37-2)13-11-21/h6-13,18,33H,3-5,14-17H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 518.2165