Learn More
Apixabán-13C, d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Apixaban-13C-d3 |
| CAS | 1261393-15-0 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C2413CH22D3N5O4 |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 4,5,6,7-Tetrahydro-1-(4-methoxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxo-1-piperidinyl)phenyl]-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxamide-13C, d3, BMS 562247-01-13C, d3, 1-(4-Methoxyphenyl)-7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidin-1-yl)phenyl]-4,5,6,7-tetrahydro-1H-pyrazolo[3,4-c]pyridine-3-carboxylic Acid Amide-13C, d3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H25N5O4/c1-34-19-11-9-18(10-12-19)30-23-20(22(27-30)24(26)32)13-15-29(25(23)33)17-7-5-16(6-8-17)28-14-3-2-4-21(28)31/h5-12H,2-4,13-15H2,1H3,(H2,26,32)/i1+1D3 |
| SMILES | [2H][13C]([2H])([2H])Oc1ccc(cc1)n2nc(C(=O)N)c3CCN(C(=O)c23)c4ccc(cc4)N5CCCCC5=O |
| Nombre IUPAC | 7-oxo-6-[4-(2-oxopiperidin-1-il)fenil]-1-[4-(trideuterio(113C)metoxi)fenil]-4,5-dihidropirazolo[3,4-c]piridina-3-carboxamida |
| Peso molecular (g/mol) | 463.51 |
| Mostrar más |