Learn More
Apitolisib, MedChemExpress
Código de producto. 16496126
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16496126 100 mg 100 miligramos
16445588 10 mg 10 miligramos
16418287 5 mg 5 miligramos
16411757 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16496126 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13246
MedChemExpress Apitolisib (GDC-0980; GNE 390; RG 7422) is a selective, potent, orally bioavailable Class I PI3 kinase and mTOR kinase (TORC1/2) inhibitor with IC50s of 5 nM/27 nM/7 nM/14 nM for PI3Kα/PI3Kβ/PI3Kδ/PI3Kγ, and with a Ki of 17 nM for mTOR.
Apitolisib (GDC-0980
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Apitolisib
Forma física Solid
CAS 1032754-93-0
Color Yellow
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C23H30N8O3S
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Sinónimo GDC-0980 GNE 390 RG 7422
Información de solubilidad DMSO : 14.29 mg/mL (28.66 mM; Need ultrasonic)
SMILES C[C@@H](C(N1CCN(CC1)CC2=C(C3=NC(C4=CN=C(N=C4)N)=NC(N5CCOCC5)=C3S2)C)=O)O
Peso molecular (g/mol) 498.6
Formula Weight (peso de la fórmula) 498.6
Porcentaje de pureza 97.88%