Learn More
Apilimod mesylate, MedChemExpress
Descripción
Apilimod (STA 5326) mesylate is a potent IL-12/IL-23 inhibitor, and strongly inhibits IL-12 with IC50s of 1 nM and 2 nM, in IFN-γ/SAC-stimulated human PBMCs and SAC-treated monkey PBMCs, respectively. Apilimod is a potent and highly selective PIKfyve inhibitor.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Apilimod mesylate |
| CAS | 870087-36-8 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C25H34N6O8S2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | STA 5326 mesylate |
| Información de solubilidad | H2O : 100 mg/mL (163.75 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 12.5 mg/mL (20.47 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC1=CC=CC(/C=N/NC2=CC(N3CCOCC3)=NC(OCCC4=CC=CC=N4)=N2)=C1.CS(=O)(O)=O.CS(=O)(O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 610.7 |
| Mostrar más |