Learn More
Apiin, TRC
Código de producto. 30138376
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30138376 1 mg 1 miligramo
30004055 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30138376 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA7265501MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-08-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 26544-34-3
Fórmula molecular C26 H28 O14
Peso molecular (g/mol) 564.49
Sinónimo Apigenin 7-O-β-D-apiofuranosyl(1→2)-β-D-glucopyranoside, 7-[(2-O-D-apio-β-D-furanosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-Benzopyran-4-one;
Nombre IUPAC 7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3-[(2S,3S,4R)-3,4-dihidroxi-4-(hidroximetil)oxolano-2-il]oxy-4,5-dihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxi-5-hidroxi-2-(4-hidroxifenil)cromeno-4-uno
SMILES OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)c3C(=O)C=C(Oc3c2)c4ccc(O)cc4)[C@H](O[C@@H]5OC[C@](O)(CO)[C@@H]5O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Specifications
Nombre del producto químico o material Apiin
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C26H28O14/c27-8-18-20(32)21(33)22(40-25-23(34)26(35,9-28)10-36-25)24(39-18)37-13-5-14(30)19-15(31)7-16(38-17(19)6-13)11-1-3-12(29)4-2-11/h1-7,18,20-25,27-30,32-35H,8-10H2/t18-,20-,21+,22-,23-,24-,25+,26-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 564.1479