Learn More
Apigenin, MedChemExpress
Código de producto. 16484907
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
200 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
200 miligramos
50 miligramos
500 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16484907 50 mg 50 miligramos
16499146 100 mg 100 miligramos
16469208 10 mg 10 miligramos
16431516 200 mg 200 miligramos
16422396 500 mg 500 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16484907 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN1201
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
MedChemExpress Apigenin (4',5,7-Trihydroxyflavone) is a competitive CYP2C9 inhibitor with a Ki of 2 μM.
Apigenin (4',5,7-Trihydroxyflavone) is a competitive CYP2C9 inhibitor with a Ki of 2 μM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Apigenin
CAS 520-36-5
Color Green Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H10O5
Cantidad 50 mg
Sinónimo 4',5,7-Trihydroxyflavone Apigenol C.I. Natural Yellow 1
Información de solubilidad DMSO : 83.33 mg/mL (308.36 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : < 0.1 mg/mL (insoluble)
SMILES OC1=C2C(OC(C3=CC=C(O)C=C3)=CC2=O)=CC(O)=C1
Peso molecular (g/mol) 270.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.24
Porcentaje de pureza 96.92%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation