Learn More
Apigenina-d5 (principal), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Apigenin-d5 |
| CAS | 263711-74-6 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C15 2H5 H5 O5 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 4H-1-Benzopyran-4-one-3,6,8-d3, 5,7-dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl-3,5-d2)- (9CI, ACI), 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl-3,5-d2)-4H-1-benzopyran-4-one-3,6,8-d3 (ACI), 3,6,8-Trideuterio-2-(3,5-dideuterio-4-hydroxyphenyl)-5,7-dihydroxychromen-4-one, [3,6,8,3',5'-D5]-Apigenin, Apigenin-d5, Apigenin-3,6,8,3',5'-D5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-7,16-18H/i3D,4D,5D,6D,7D |
| SMILES | [2H]C1=C(Oc2c([2H])c(O)c([2H])c(O)c2C1=O)c3cc([2H])c(O)c([2H])c3 |
| Nombre IUPAC | 3,6,8-trideuterio-2-(3,5-dideuterio-4-hidroxifenil)-5,7-dihidroxicromen-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 275.27 |
| Mostrar más |