Learn More
Sal de Potasio de Apigenina-7-O-sulfato, TRC
Product Code. 30137728
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
25 mg
Unit Size:
1 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad unitSize
30137728 25 mg 25 miligramos
30005067 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30137728 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCA72652025MG
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 120562-19-8
Fórmula molecular C15H9KO8S
Peso molecular (g/mol) 388.39
Sinónimo 5-Hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-7-(sulfooxy)-4H-1-benzopyran-4-one Potassium Salt;
Nombre IUPAC potasio; [5-hidroxi-2-(4-hidroxifenil)-4-oxocromeno-7-il] sulfato
SMILES [K+].Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(OS(=O)(=O)[O-])cc3O2
Specifications
Nombre del producto químico o material Apigenin-7-O-sulfate Potassium Salt
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10O8S.K/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(18)15-11(17)5-10(6-14(15)22-13)23-24(19,20)21;/h1-7,16-17H,(H,19,20,21);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 387.9655