Learn More
Apigenina 7-glucuronuro, TRC
Código de producto. 30012060
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012060 1 mg 1 miligramo
30011502 5 mg 5 miligramos
30006966 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012060 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA7265051MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29741-09-1
Fórmula molecular C21H18O11
Peso molecular (g/mol) 446.36
Sinónimo β-D-5-Hydroxy-2-(p-hydroxyphenyl)-4-oxo-4H-1-benzopyran-7-yl-glucopyranosiduronic Acid, Apigenin 7-O-Glucuronide, Apigenin 7-O-β-D-Glucuronide, Apigenin 7-O-β-D-Glucuronopyranoside, Apigenin 7-O-β-Glucuronide, Apigenin 7-Glucuronide, Apigenin 7-β-Glucuronide, Apigenin-7-O-β-D Glucuronoside, Scutellarin A
Nombre IUPAC (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-[5-hidroxi-2-(4-hidroxifenilo)-4-oxocromeno-7-il]oxioxano-2-carboxílico ácido
SMILES O[C@H]1[C@H](Oc2cc(O)c3C(=O)C=C(Oc3c2)c4ccc(O)cc4)O[C@@H]([C@@H](O)[C@@H]1O)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Apigenin 7-Glucuronide
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H18O11/c22-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(24)15-11(23)5-10(6-14(15)31-13)30-21-18(27)16(25)17(26)19(32-21)20(28)29/h1-7,16-19,21-23,25-27H,(H,28,29)/t16-,17-,18+,19-,21+/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.0849