Learn More
Apigenin-7-glucuronide, MedChemExpress
Código de producto. 16451638
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16451638 5 mg 5 miligramos
16419228 10 mg 10 miligramos
16403926 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16451638 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN1454
MedChemExpress Apigenin-7-glucuronide could inhibit Matrix Metalloproteinases (MMP) activities, with IC50s of 12.87, 22.39, 17.52, 0.27 μM for MMP-3, MMP-8, MMP-9, MMP-13, respectively.
Apigenin-7-glucuronide could inhibit Matrix Metalloproteinases (MMP) activities, with IC50s of 12.87, 22.39, 17.52, 0.27 μM for MMP-3, MMP-8, MMP-9, MMP-13, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Apigenin-7-glucuronide
CAS 29741-09-1
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H18O11
Cantidad 5 mg
Sinónimo Apigenin 7-O-glucuronide
Información de solubilidad DMSO : 250 mg/mL (560.09 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@H]([C@H]([C@@H]([C@@H](C(O)=O)O1)O)O)[C@@H]1OC2=CC(O)=C3C(C=C(C4=CC=C(O)C=C4)OC3=C2)=O
Peso molecular (g/mol) 446.36
Formula Weight (peso de la fórmula) 446.36
Porcentaje de pureza 98.59%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease