Learn More
Apigenina 7-glucósido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Cosmosiin |
| CAS | 578-74-5 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C21 H20 O10 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 7-(β-D-glucopyranosyloxy)-5-hydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-Benzopyran-4-one, Apigenin, 7-β-D-glucopyranoside (6CI), Cosmosiin (7CI,8CI), 4',5,7-Trihydroxyflavone 7-β-D-glucoside, 7-O-β-D-Glucopyranosylapigenin, 7-O-β-D-Glucosylapigenin, Apigenin 7-O-glucoside, Apigenin 7-O-β-D-glucopyranoside, Apigenin 7-O-β-D-glucoside, Apigenin 7-O-β-glucopyranoside, Apigenin 7-glucoside, Apigenin 7-β-D-glucoside, Apigetrin, Cosmetin, Cosmociin, Cosmoside, Cosmosiine, Cosmosioside, NSC 407303, Apigenin-7-glucoside (USP) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H20O10/c22-8-16-18(26)19(27)20(28)21(31-16)29-11-5-12(24)17-13(25)7-14(30-15(17)6-11)9-1-3-10(23)4-2-9/h1-7,16,18-24,26-28H,8H2/t16-,18-,19+,20-,21-/m1/s1 |
| SMILES | OC[C@H]1O[C@@H](Oc2cc(O)c3C(=O)C=C(Oc3c2)c4ccc(O)cc4)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O |
| Nombre IUPAC | 5-hidroxi-2-(4-hidroxifenil)-7-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]oxicromen-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 432.38 |
| Mostrar más |