Learn More
Apigenin 7-glucoside, MedChemExpress
Código de producto. 16491438
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16491438 5 mg 5 miligramos
16454857 50 mg 50 miligramos
16419028 10 mg 10 miligramos
16403886 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16491438 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0578
MedChemExpress Apigenin-7-glucoside (Apigenin-7-O-β-D-glucopyranoside) exhibits significant anti-proliferative and antioxidant activity and scavenges reactive oxygen species (ROS).
Apigenin-7-glucoside (Apigenin-7-O-β-D-glucopyranoside) exhibits significant anti-proliferative and antioxidant activity and scavenges reactive oxygen species (ROS).
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Apigenin 7-glucoside
CAS 578-74-5
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C21H20O10
Cantidad 5 mg
Sinónimo Apigenin-7-O-β-D-glucopyranoside Cosmosiin Apigetrin
Información de solubilidad DMSO : ≥ 100 mg/mL (231.28 mM)
SMILES O=C(C=C(C1=CC=C(O)C=C1)OC2=CC(O[C@@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]3O)O)O[C@@H]3CO)=C4)C2=C4O
Peso molecular (g/mol) 432.38
Formula Weight (peso de la fórmula) 432.38
Porcentaje de pureza 98.97%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death