Learn More
Apigenina 100 μg/ml en acetonitrilo:metanol, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30317484
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Unit Size:
1 ml
Product Code. Cantidad Unit Size
30317484 1 mL 1 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30317484 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREA10290600MC100
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Apigenin
CAS 520-36-5
Nombres de analitos o componentes Apigenin
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C15 H10 O5
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 5,7-Dihydroxy-2-(4-hydroxyphenyl)-4H-1-benzopyran-4-one, 4',5,7-Trihydroxyflavone, Pelargidenon 1449;
Fórmula InChI InChI=1S/C15H10O5/c16-9-3-1-8(2-4-9)13-7-12(19)15-11(18)5-10(17)6-14(15)20-13/h1-7,16-18H
SMILES Oc1ccc(cc1)C2=CC(=O)c3c(O)cc(O)cc3O2
Nombre IUPAC 5,7-dihidroxi-2-(4-hidroxifenil)cromen-4-ona
Solvent or Matrix Acetonitrilo/Metanol
Peso molecular (g/mol) 270.24
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 270,0528 g/mol