Learn More
Fisherbrand™ Grasa Apiezon
Código de producto. 12961141 Tienda Fisherbrand Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
50 g
Tipo de producto:
Grasa AP101
Grasa L
Tamaño de la unidad:
50 g
Código de producto. Cantidad Tipo de producto unitSize
12961141 50 g Grasa L 50 g
12991141 50 g Grasa AP101 50 g
2 options
Código de producto. 12961141
Lubrique las bombas con esta grasa. La grasa Fisherbrand™ Apiezon está diseñada para su uso con bomba de paletas giratoria Fisherbrand™.
  • Grasa Apiezon
  • Para uso general en bombas de paletas giratorias Fisherbrand
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Grasa L
Presión 20 °C 7x10-11 Torr
Cantidad 50 g
Temperatura (métrico) De 10 °C a 30 °C