Learn More
VEE GEE API ASTM Hidrómetro con termómetro
Descripción
- Subdivisiones: 0.1°
- Aprox. Longitud: 380 mm
- Rango del termómetro: 0 a 150 °F
- Subdivisión del termómetro: 2 °F
- Termómetro lleno de líquido SafetyBLUE
- Calibrado para uso a 15,5 °C/60 °F
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Hidrómetro |
| Número ASTM | 55H |
| Incrementos | 0,1° |
| Longitud (métrico) | 38 cm |
| Intervalo de temperatura (imperial) | 0 °F a 150 °F |
| Intervalo de temperatura (métrico) | -17,78 a +65,6 °C |
| Temperature of Standardization | 15,5 °C (60 °F) |
| API Range | De 39 a 51° |