Learn More
(+)-Afidicolina, TRC
Código de producto. 30334078
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30334078 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 30334078 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA7262605MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Aphidicolin
CAS 38966-21-1
Fórmula molecular C20 H34 O4
Cantidad 5 mg
Sinónimo [3R-(3α,4α,4aα,6aβ,8β,9β,11aβ,11bβ)]-Tetradecahydro-3,9-dihydroxy-4,11b-dimethyl- 8,11a-methano-11aH-cyclohepta[a]naphthalene-4,9-dimethanol, Aphidicolin, ICI 69653, NSC 234714, (3α,4α,5α,17α)-3,17-Dihydroxy-4-methyl-9,15-cyclo-C,18-dinor-14,15-secoandrostane-4,17-dimethanol, (3R,4R,4aR,6aS,8R,9R,11aS,11bS)-Tetradecahydro-3,9-dihydroxy-4,11b-dimethyl-8,11a-methano-11aH-cyclohepta[a]naphthalene-4,9-dimethanol
Fórmula InChI InChI=1S/C20H34O4/c1-17(11-21)15-4-3-13-9-14-10-19(13,7-8-20(14,24)12-22)18(15,2)6-5-16(17)23/h13-16,21-24H,3-12H2,1-2H3/t13-,14+,15-,16+,17-,18-,19-,20-/m0/s1
SMILES C[C@@]1(CO)[C@H](O)CC[C@@]2(C)[C@H]1CC[C@H]3C[C@@H]4C[C@]23CC[C@]4(O)CO
Nombre IUPAC (1S,2S,5R,6R,7R,10S,12R,13R)-6,13-bis(hidroximetil)-2,6-dimetiltetraciclo[10.3.1.01,10.02,7]hexadecano-5,13-diol
Peso molecular (g/mol) 338.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.2457