Learn More
(+)-Afidicolina, MP Biomedicals™
Código de producto. 15997275 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15997275 1 mg 1 miligramo
15907285 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15997275 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0218387301
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    167.00€
    158.55€ / 1 miligramos
    Ahorro 8.45€
    5% Descuento
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Al inhibir la replicación celular de la ADN polimerasa II o de las ADN polimerasas inducidas por virus, la anfidocolina inhibe el crecimiento de células eucariotas y de ciertos virus animales.
  • La afidicolina es un antibiótico, un potente agente antiviral y antimitótico e inhibidor de la ADN polimerasa.
  • Este compuesto es un producto destacado para la investigación de la apoptosis y en la mitosis para investigar y rastrear las actividades celulares.
CAS 38966-21-1
Fórmula molecular C20H34O4
Sinónimo afidicolina, 38966-21-1, ICI 69653, (+)-Afidicolina, (3 R,4 R,4 aR,6 AS,8 R,9 R,11 AS,11 bS)-4,9-bis(hidroximetil)-4,11 b-dimetiltetradecahidro-8,11 A-metanociclohepta[a]naftaleno-3,9-diol
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-Afidicolina
Cantidad 1 mg
Punto de fusión 226 °C a 235 °C
Color Blanco
Pureza >98
Peso molecular 338.49