Learn More
Afidicolina, > 99 %, MP Biomedicals™
Código de producto. 11460062 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11460062 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 11460062 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0215988305
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Afidicolina de Nigrospora oryzae ≥ 98 %, polvo de flujo libre
  • Es un antibiótico, un agente antiviral y antimitótico potente y un inhibidor de la ADN polimerasa.
  • Inhibe la fase S temprana del ciclo celular. Inhibidor reversible de la ADN polimerasa α y δ.
  • Potencia la apoptosis inducida por nucleósidos de arabinosilo en las líneas celulares de la leucemia.
  • También induce la apoptosis en las células HeLa S3, pero inhibe la apoptosis inducida por vincristina en la línea celular p53-negativa de cáncer de próstata humano PC-3.
CAS 38966-21-1
Fórmula molecular C20H34O4
Clave InChI NOFOAYPPHIUXJR-APNQCZIXSA-N
PubChem CID 457964
ChEBI CHEBI:2766
SMILES CC12CCC(C(C1CCC3C24CCC(C(C3)C4)(CO)O)(C)CO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Aphidicolin
Nombre de nota For TLC analysis
Color Blanco
Cantidad 5 mg
Sinónimo aphidicolin, unii-192tj6pp19, ccris 1783, chembl29711, 3r,4r,4ar,6as,8r,9r,11as,11bs-4,9-bis hydroxymethyl-4,11b-dimethyltetradecahydro-8,11a-methanocyclohepta a naphthalene-3,9-diol, 9,15-cyclo-c,18-dinor-14,15-secoandrostane-4,17-dimethanol, 3,17-dihydroxy-4-methyl-, 3alpha,4alpha,5alpha,17alpha, +-aphidicolin, 8,11a-methano-11ah-cyclohepta a naphthalene-4,9-dimethanol, tetradecahydro-3,9-dihydroxy-4,11b-dimethyl-, 3r-3-alpha,4-alpha,4a-alpha,6a-beta,8-beta,9-beta,11a-beta,11b-beta, +/--aphidicolin, aphidicolin, +/-
Peso molecular (g/mol) 338.488
Formula Weight (peso de la fórmula) 338.5
Forma física Polvo