Learn More
Tocris Bioscience™ Aphidicolin
DNA polymerase α, δ and ε inhibitor
Marca: Tocris Bioscience™ 5736/1
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Aphidicolin is a DNA polymerase α, δ and ε inhibitor. Exhibits selectivity over DNA polymerase β and γ. Antimitotic, antibiotic and antiviral.Especificaciones
| (3 R,4 R,4 aR,6 AS,8 R,9 R,11 AS,11 bS)-Tetradecahydro-3,9-dihydroxy-4,11 b-dimethyl-8,11 A-methano-11 aH-cyclohepta[a]naphthalene-4,9-dimethanol | |
| 38966-21-1 | |
| 1 mg |