Learn More
Afidicolina
Código de producto. 15443039
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15443039 5mg 5 miligramos
15453039 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15443039 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60236.#0
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Un inhibidor de la ADN polimerasa, bloquea el ciclo celular en la fase inicial S.
A DNA polymerase inhibitor. Blocks the cell cycle at the early S-phase
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38966-21-1
Fórmula molecular C20H34O4
Sinónimo APC
Especificaciones
Cantidad 5mg
Descripción Blanco
Contenido y almacenamiento De 2 °C a 8 °C
Para utilizar con (aplicación) Un inhibidor de la ADN polimerasa. Bloquea el ciclo celular en la fase S inicial
Formula Weight (peso de la fórmula) 338,48
Punto de fusión 224°
Solubilidad Soluble en DMSO o metanol. Insoluble en agua. Almacene las soluciones a -20°
Tipo de producto Afidicolina
Formulario Polvo cristalino