Learn More
Fisherbrand™ Revestimientos APET para bandejas de seguridad
Tienda Fisherbrand Electrochemistry ProductosDescripción
- Elimina fácilmente los vertidos
- Respetuosos con el medio ambiente
Especificaciones
Especificaciones
| Dimensiones (L x An) | 260 x 460mm |
| Longitud (métrico) | 260 mm |
| Material | APET |
| Tipo | Revestimientos |
| Anchura (métrico) | 460 mm |
| Para utilizar con | Bandejas de radiación, riesgo biológico y uso general |
| N.° por paquete | 25 |
| Forma | Rectangulares |