Learn More
Berthold Technologies Pozo de apertura 384 para el luminómetro de microplaca Centro XS LB 963
Código de producto. 31777377 Tienda Berthold Technologies Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro
Código de producto. Color
31777377 Negro
1 options
Código de producto. 31777377 Proveedor Berthold Technologies N.º de proveedor 74557
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Apertura opcional para soportar la medición con formatos de microplaca compatibles en luminómetros de microplaca seleccionados.
  • El microplacador de microplacas Centro XS LB 963 es compatible por defecto con microplacas de 96 pozos
  • Cuando se ordena con la apertura de 384 pozos, también es compatible con microplacas de 384 pozos
  • La apertura de 384 pozos es compatible solo con el modelo Centro XS
  • No es compatible con otros modelos de luminómetro Centro
Especificaciones
Método de detección Luminiscencia
Color Negro
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de la luminiscencia
Para utilizar con (equipo) Luminómetro Microplaca Centro XS LB 963