missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

APC Anti-Human PD-L1/CD274 (29E.2A3), Proteintech

Código de producto. 30235644 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 Tests
Tamaño de la unidad:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
30235644 100 Tests 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 30235644 Proveedor Proteintech N.º de proveedor APC65081100TESTS

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

The PD-L1/CD274 antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with full length human pd-l1 of human PD-L1/CD274. This antibody recognizes human antigen. The PD-L1/CD274 antibody has been validated for the following applications: FC analysis. This antibody is apc.

Especificaciones

Antígeno PD-L1/CD274
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 29E.2A3
Concentración 5 μl/test
Conjugado APC
Símbolos de los genes B7-H; B7H1; MGC142294; MGC142296; PD-L1; PDCD1L1; PDCD1LG1; PDL1
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human PD-L1
Método de purificación Affinity purification
Cantidad 100 Tests
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 29126
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 2-8°C. Avoid exposure to light. Stable for one year after shipment.
Tipo de producto Flow Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG2b κ
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.