missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Sal de TFA de apamina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Apamin TFA Salt |
| Fórmula molecular | C79H131N31O24S4 . x(C2HF3O2) |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | Apamin TFA Salt, 32,15-(Iminoethaniminopropanodithiomethano)-31H-pyrrolo[2,1-e1][1,2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35,38]dithiadodecaazacyclohentetracontine Cyclic Peptide Derivative xTFA Salt, Apamin (reduced) Cyclic (1→11),(3→15)-Bis(disulfide) xTFA Salt, Apamine xTFA Salt, L-Cysteinyl-L-asparaginyl-L-cysteinyl-L-lysyl-L-alanyl-L-prolyl-L-α-glutamyl-L-threonyl-L-alanyl-L-leucyl-L-cysteinyl-L-alanyl-L-arginyl-L-arginyl-L-cysteinyl-L-glutaminyl-L-glutaminyl-L-histidinamide cyclic (1→11),(3→15)-bis(disulfide) xTFA Salt, Ro 23-6721 xTFA Salt |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C79H131N31O24S4.C2HF3O2/c1-35(2)26-49-71(128)105-51-31-136-135-30-41(81)64(121)104-50(28-57(84)114)72(129)106-52(73(130)98-42(12-7-8-22-80)66(123)96-38(5)77(134)110-25-11-15-54(110)75(132)101-46(18-21-58(115)116)69(126)107-59(39(6)111)76(133)95-37(4)63(120)103-49)32-137-138-33-53(109-108-47(14-10-24-92-79(88)89)70(127)97-43(13-9-23-91-78(86)87)65(122)94-36(3)60(117)61(51)118)74(131)100-44(16-19-55(82)112)67(124)99-45(17-20-56(83)113)68(125)102-48(62(85)119)27-40-29-90-34-93-40;3-2(4,5)1(6)7/h29,34-39,41-54,59,108-109,111H,7-28,30-33,80-81H2,1-6H3,(H2,82,112)(H2,83,113)(H2,84,114)(H2,85,119)(H,90,93)(H,94,122)(H,95,133)(H,96,123)(H,97,127)(H,98,130)(H,99,124)(H,100,131)(H,101,132)(H,102,125)(H,103,120)(H,104,121)(H,105,128)(H,106,129)(H,107,126)(H,115,116)(H4,86,87,91)(H4,88,89,92);(H,6,7)/t36-,37-,38-,39+,41-,42-,43-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-,52-,53-,54-,59-;/m0./s1 |
| SMILES | N[C@@H](CSSC[C@H](NC([C@H](CC(C)C)NC([C@@H](N1)C)=O)=O)C(C([C@@H](NC([C@H](CCCNC(N)=N)N2)=O)C)=O)=O)C(N[C@@H](CC(N)=O)C(N[C@@H](CSSC[C@H](NN[C@@H](CCCNC(N)=N)C2=O)C(N[C@@H](CCC(N)=O)C(N[C@@H](CCC(N)=O)C(N[C@H](C(N)=O)CC3=CN=CN3)=O)=O)=O)C(N[C@@H](CCCCN)C(N[C@H](C(N4CCC[C@H]4C(N[C@@H](CCC(O)=O)C(N[C@@H]([C@H](O)C)C1=O)=O)=O)=O)C)=O)=O)=O)=O.OC(C(F)(F)F)=O |
| Nombre IUPAC | 3-((3S,6S,9S,12S,15R,18S,21S,24S,27R,32R,35S,38S,43aS,46S,49R)-49-amino-27-(((S)-5-amino-1-(((S)-5-amino-1-(((S)-1-amino-3-(1H-imidazol-5-il)-1-oxopropan-2-il)amino)-1,5-dioxopentan-2-il)amino)-1,5-dioxopentan-2-il)carbamoil)-46-(2-amino-2-oxoetil)-35-(4-aminobutil)-21,24-bis(3-guani Sal de TFA del ácido dinopropil)-6-((R)-1-hidroxietil)-12-isobutil-9,18,38-trimetil-1,4,7,10,11,16,19,20,23,33,36,39,45,48-tetradecaoxotetracontahidro-31H-32,15-(epiminoetanoiminopropanoditiometano)pirrolo[2,1-e1][1,2]ditia[5,6,9,14,17,18,23,26,29,32,35,38]dodecaazaciclohentetracontin-3-il)propanoico |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?