Learn More
Apalutamida, TRC
Código de producto. 30137727
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30137727 25 mg 25 miligramos
30135367 100 mg 100 miligramos
18004020 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30137727 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCA72612025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 956104-40-8
Fórmula molecular C21 H15 F4 N5 O2 S
Peso molecular (g/mol) 477.4347
Sinónimo Benzamide, 4-[7-[6-cyano-5-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]-8-oxo-6-thioxo-5,7-diazaspiro[3.4]oct-5-yl]-2-fluoro-N-methyl-, 4-[7-[6-Cyano-5-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]-8-oxo-6-thioxo-5,7-diazaspiro[3.4]oct-5-yl]-2-fluoro-N-methylbenzamide, 4-[7-[6-Cyano-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]-8-oxo-6-thioxo-5,7-diazaspiro[3.4]octan-5-yl]-2-fluoro-N-methylbenzamide, A 52, AR 509, ARN 509, Apalutamide, Benzamide, 4-[7-[6-cyano-5-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]-8-oxo-6-thioxo-5,7-diazaspiro[3.4]oct-5-yl]-2-fluoro-N-methyl-, 4-[7-[6-Cyano-5-(trifluoromethyl)-3-pyridinyl]-8-oxo-6-thioxo-5,7-diazaspiro[3.4]oct-5-yl]-2-fluoro-N-methylbenzamide, 4-[7-[6-Cyano-5-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]-8-oxo-6-thioxo-5,7-diazaspiro[3.4]octan-5-yl]-2-fluoro-N-methylbenzamide, A 52, AR 509, ARN 509
Nombre IUPAC 4-[7-[6-ciano-5-(trifluorometil)piridina-3-il]-8-oxo-6-sulfanilideno-5,7-diazaspiro[3,4]octan-5-il]-2-fluoro-N-metilbenzamida
SMILES CNC(=O)c1ccc(cc1F)N2C(=S)N(C(=O)C23CCC3)c4cnc(C#N)c(c4)C(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Apalutamide
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C21H15F4N5O2S/c1-27-17(31)13-4-3-11(8-15(13)22)30-19(33)29(18(32)20(30)5-2-6-20)12-7-14(21(23,24)25)16(9-26)28-10-12/h3-4,7-8,10H,2,5-6H2,1H3,(H,27,31)
Formula Weight (peso de la fórmula) 477.0883