Descripción
Las endonucleasas de restricción convencionales representan una gran colección de enzimas de restricción de alta calidad, optimizadas para funcionar en uno de los tampones del sistema de cinco tampones. Además, se proporciona el tampón universal Tango para mayor comodidad en digestiones dobles. Todas las enzimas muestran una actividad del 100 % en las condiciones de reacción y tampón recomendadas. Para garantizar uniformidad en el rendimiento, los tampones de enzimas de restricción Thermo Scientific contienen BSA previamente mezclada, lo que mejora la estabilidad de numerosas enzimas y fija sustancias contaminantes que pueden estar presentes en preparaciones de ADN.
Reflejos
- Calidad superior – Control de calidad estricto y proceso de fabricación líder en la industria
- Cómodo sistema de cinco tampones codificados por colores
- Incluye tampón Tango universal para digestiones dobles
- BSA premezclada en tampones de reacción
- Amplia selección de especificidades de endonucleasas de restricción
Aplicaciones
- Clonación molecular
- Mapas de sitios de restricción
- del tumor
- Southern blot
- Polimorfismo en la longitud de fragmentos de restricción (RFLP)
- SNP
Nota
La incubación a 30 °C produce un aumento del doble de la actividad. ApaI se inhibe en concentraciones de sal superiores a 50 mM. La escisión de ApaI se ve afectada por la metilación superpuesta de dcm . Para evitar la metilación de dcm , utilice una cepa dam-, dcm- , como GM2163.
Especificaciones
Especificaciones
| Concentración | 10 U/μl |
| Componentes | 10 mM de Tris-HCl (pH 7,5 a 37 °C), 10 mM de MgCl2 y 0,1 mg/ml de BSA |
| Temperatura de la incubadora | 37 °C |
| Cantidad | 3000 U |
| Tipo de producto | Apal |