Learn More
Apabetalone, MedChemExpress
Código de producto. 16497098
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497098 10 mg 10 miligramos
16449647 5 mg 5 miligramos
16403147 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16497098 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16652
MedChemExpress Apabetalone (RVX-208) is an inhibitor of BET transcriptional regulators with selectivity for the second bromodomain. The IC50s are 87 μM and 0.51 μM for BD1 and BD2, respectively.
Apabetalone (RVX-208) is an inhibitor of BET transcriptional regulators with selectivity for the second bromodomain. The IC50s are 87 μM and 0.51 μM for BD1 and BD2, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Apabetalone
CAS 1044870-39-4
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C20H22N2O5
Cantidad 10 mg
Sinónimo RVX-208 RVX000222
Información de solubilidad DMSO : ≥ 33 mg/mL (89.09 mM)
SMILES COC1=CC(OC)=C(C(NC(C2=CC(C)=C(OCCO)C(C)=C2)=N3)=O)C3=C1
Peso molecular (g/mol) 370.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 370.4
Porcentaje de pureza 98.19%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death