Learn More
IBA Solutions For Life Science™ ApA-dinucleotide IBA
Código de producto. 12839376 Tienda IBA Lifesciences Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 μmol
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
12839376 1 μmol cada uno
1 options
Código de producto. 12839376 Proveedor IBA Solutions For Life Science™ N.º de proveedor 50710164
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Dinucleotides are used by RNA polymerases as initiators for RNA synthesis. Therefore, they are very useful for transcription analysis.
Especificaciones
Cantidad 1 μmol