Learn More
mb2 Taburete de poliuretano con deslizadores - Redondo
Descripción
- Taburete de poliuretano, redondo.
- Asiento de poliuretano
- Cilindro neumático medio
- Base de 5 radios inyectada en nailon y fibra de vidrio reforzada por un anillo de acero galvanizado.
- Deslizantes
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Taburete |
| Color | Negro |
| Ajustable (altura) | Sí |
| Ajustables | Altura |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Material del bastidor | Acero |
| Incluye | Base de nailon y fibra de vidrio de cinco estrellas. Tacos. |
| Cantidad | 1 unidad |
| Material del asiento | Poliuretano |
| Altura del asiento | 450 a 630 mm |
| Mostrar más |