Learn More
mb2 Taburete de poliuretano con ruedas - Redondo
Descripción
- Taburete de poliuretano, redondo.
- Asiento de poliuretano
- Cilindro neumático estándar
- Base de 5 radios inyectada en nailon y fibra de vidrio reforzada por un anillo de acero galvanizado.
- Ruedas para suelo duro de 50 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Taburete |
| Color | Negro |
| Ajustable (altura) | Sí |
| Ajustables | Altura |
| Esterilizables en autoclave | No esterilizable en autoclave |
| Material del bastidor | Acero |
| Incluye | Base de nailon y fibra de vidrio de cinco estrellas. Ruedas. |
| Cantidad | 1 unidad |
| Material del asiento | Poliuretano |
| Altura del asiento | 430 a 550 milímetros |
| Mostrar más |