Learn More
Grant Instruments™ Purificador de aire ap360
Código de producto. 17200364
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal de aire:
360 m3/h
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal de aire Tamaño de la unidad
17200364 360 m3/h cada uno
1 options
Código de producto. 17200364 Proveedor Grant Instruments™ N.º de proveedor AP360
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Los puntos fuertes de la ingeniería y la experiencia en la fabricación de Grant Instruments, junto con la evidencia científica en torno a la luz ultravioleta (UVC) como desinfectante, significan que nuestro silencioso dispositivo purificador de aire ap360 de alto rendimiento es una solución ideal para la higiene del aire en entornos clínicos y empresas
  • El purificador de aire Grant Instruments ap360 está diseñado para ayudarle a mantener a su personal, pacientes y clientes a salvo de las infecciones transmitidas por el aire, así como para eliminar los aerosoles, el polen, el polvo y otras partículas
  • Las lámparas UVC proporcionan una potente esterilización del aire por rayos UV que desintegra el ADN y el ARN de las bacterias y los virus
  • La gran capacidad de procesamiento de aire de 360m3/hora permite que tenga un tiempo de inactividad mínimo
  • Velocidad rápida del ventilador con tres modos y ajustes automáticos
  • El temporizador digital de 1 min a 24 horas/sin parada puede ajustarse al uso mínimo o máximo deseado
  • Protección total del usuario contra la luz UV directa
  • Diseño compacto para minimizar el uso del espacio y maximizar la portabilidad
  • Bajo consumo de energía para una solución de purificación de aire rentable y ecológica
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Eficacia 0.9995
Tipo de filtro HEPA13
Caudal de aire 360 m3/h
Peso (métrico) 13,4 Kg
Altura (métrico) 1050 mm
Fondo (métrico) 350 mm
Anchura (métrico) 350 mm
Tipo de producto Purificador de aire
Tensión 120/230 V
Frecuencia 50/60 Hz
Certificaciones/conformidad Norma EN1822 HEPA13