Learn More
AP20187, MedChemExpress
Descripción
AP20187 (B/B Homodimerizer) is a cell-permeable ligand used to dimerize FK506-binding protein (FKBP) fusion proteins and initiate biological signaling cascades and gene expression or disrupt protein-protein interactions.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | AP20187 |
| CAS | 195514-80-8 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C82H107N5O20 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | B/B Homodimerizer |
| Información de solubilidad | Ethanol : 150 mg/mL (101.16 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 57 mg/mL (38.44 mM) |
| SMILES | COC1=C(OC)C=C(CC[C@H](C2=CC=CC(OCC(NCC(CN(C)C)CNC(COC3=CC=CC([C@H](OC([C@H]4N(C([C@@H](CC)C5=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C5)=O)CCCC4)=O)CCC6=CC(OC)=C(OC)C=C6)=C3)=O)=O)=C2)OC([C@@H]7CCCCN7C([C@H](C8=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C8)CC)=O)=O)C=C1 |
| Peso molecular (g/mol) | 1482.75 |
| Mostrar más |