missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ AP1AR Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE

Código de producto. 15765331 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15765331 100 μL 100 microlitros
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15765331 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA557436

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Rabbit Polyclonal Antibody

Immunogen sequence: GNCCWTQCFG LLRKEAGRLQ RVGGGGGSKY FRTCSRGEHL TIEFENLVES DEGESPGSSH RPLTEEEIVD LRERHYDSIA E Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 90%, Rat - 94%.

AP1AR is necessary for AP-1 dependent transport between the trans-Golgi network and endosomes. It regulates the membrane association of AP1G1/Gamma1-adaptin, one of the subunits of the AP-1 adapter complex. The direct interaction with AP1G1/Gamma1-adaptin attenuates the release of the AP-1 complex from membranes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno AP1AR
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.2 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
génica AP1AR
N.º de referencia del gen Q63HQ0
Alias de gen 2c18; AA407621; adapter-related protein complex 1-associated regulatory protein; adaptor related protein complex 1 associated regulatory protein; adaptor-related protein complex 1 associated regulatory protein; adaptor-related protein complex 1-associated regulatory protein; AP-1 complex-associated regulatory protein; AP-1 complex-associated regulatory protein-like; AP1AR; C4orf16; C78909; Gadkin; gamma-1-adaptin brefeldin A resistance protein; gamma1-adaptin brefeldin A resistance protein, gamma-BAR; Gamma-A1-adaptin and kinesin interactor; gamma-BAR; GBAR; PRO0971; RGD1311435
Símbolos de los genes AP1AR
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant protein corresponding to Human AP1AR. Recombinant protein control fragment (Product #RP-96658).
Método de purificación Antigen affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 55435
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.