Learn More
AP1867, MedChemExpress
Código de producto. 16465626
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16465626 100 mg 100 miligramos
16431097 50 mg 50 miligramos
16424838 10 mg 10 miligramos
16407587 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16465626 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY114434
MedChemExpress AP1867 is a synthetic FKBP12F36V-directed ligand.
AP1867 is a synthetic FKBP12F36V-directed ligand.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material AP1867
CAS 195514-23-9
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C38H47NO11
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 125 mg/mL (180.17 mM)
SMILES COC1=CC=C(CC[C@@H](OC([C@@H]2CCCCN2C([C@H](C3=CC(OC)=C(OC)C(OC)=C3)CC)=O)=O)C4=CC=CC(OCC(O)=O)=C4)C=C1OC
Peso molecular (g/mol) 693.78
Formula Weight (peso de la fórmula) 693.78
Porcentaje de pureza 98.29%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death