Learn More
Fisherbrand™ Unidad de purificación de aire AP Bio 2400
Código de producto. 17438982 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal de aire:
De 250 a 2400 m3/h
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal de aire Tamaño de la unidad
17438982 De 250 a 2400 m3/h cada uno
1 options
Código de producto. 17438982
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    6608.86€
    4602.68€ / paquete de 1
    Ahorro 2006.18€
    30% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
El purificador de aire AP BIO 2400 exclusivo es la mejor forma, de eficacia comprobada, de combatir la transmisión de virus y bacterias en suspensión en el aire en casi cualquier entorno cerrado.
  • Tecnología única - AP BIO es la única solución biodescontaminante equipada con filtros ePM1 50% (F7) y HEPA H14 con AirFend™ Tecnología que retiene y desactiva bacterias y virus (incluido el Sars-CoV-2 responsable del Covid-19).
  • Científicamente probado - El AirFend™ solución aplicada a los filtros de la AP El purificador de aire BIO tiene acción virucida, incluso sobre el virus de la influenza H1N1 y el coronavirus (SARS-CoV-2) según la norma de protocolo de prueba EN 14476.
  • Con lo único AP Purificadores de aire BIO 400 de FläktGroup con el revolucionario AirFend™ Tecnología de filtración, virus y bacterias se desactivan casi al 100%. – incluido el Sars-CoV-2 – cuando el aire pasa a través de los filtros de la unidad.
  • AirFend™ es una solución 100% natural.
  • El AP Bio Es la elección perfecta para un aire interior saludable y seguro en cualquier área, como hogares, hospitales, escuelas, oficinas, etc.
  • Por lo general, los purificadores de aire que se conocen en el mercado son eficaces a la hora de filtrar y mejorar la calidad general del aire y se pueden instalar en salas donde no es posible filtrar el aire, pero no protegen al 100 % contra virus. De hecho, gracias a una alta tasa de renovación del aire y a una alta filtración, los virus se capturan y se filtran, pero permanecen activos.
  • La unidad también purifica el aire del polvo y otras partículas con sus filtros ePM1 (F7) 50 % y HEPA H14.
  • AP El purificador de aire BIO utiliza un proceso de tratamiento de aire activo, a diferencia de otras soluciones de tratamiento de aire pasivo.
  • AP BIO es una unidad móvil que puede trasladarse fácilmente a diferentes salas y utilizarse de forma muy flexible.
  • La unidad es fácil y rápida de instalar y cuenta con un acceso sencillo para el mantenimiento de los filtros sin necesidad de herramientas.
  • Recubrimiento de acero galvanizado y pintado con epoxi
  • 2 AirFend™ filtros mini-fold ePM1 50% (F7), 2 AirFend™ Filtros absolutos HEPA H14 (modelo AP BIO 2400)
  • Panel de control de ajuste del caudal
  • Luz del indicador de tasa de desgaste del filtro  
  • Ventilador de motor CE con bajo consumo de energía
  • Silenciador (modelo AP BIO 2400)
  • Parrilla de entrada de aire perforada con baja caída de presión
  • Fácil abertura y cierre de la rejilla de inserción-extracción
  • Sistema de fijación sin herramientas
  • Pared de panel resistente al agua
  • Unidad móvil con ruedas
  • Duración de la eficacia del filtro: Tres meses en un entorno altamente contaminado (hospital) y hasta seis meses en un entorno normal (hoteles, oficinas, escuelas).
Especificaciones
Caudal de aire De 250 a 2400 m3/h
Peso (imperial) 255,8 lb
Peso (métrico) 116 Kg
Fondo (imperial) 0,99 m (2 ft 1 13/64 pulg.)
Anchura (imperial) 73 cm (2 ft. 3 11⁄64 pulg.)
Altura (métrico) 1625 mm
Fondo (métrico) 640 mm
Anchura (métrico) 690 mm
Tipo de producto Purificador de aire
Tensión 230 V