Learn More
Fisherbrand™ Unidad de purificación de aire AP Bio 1000
Código de producto. 17428982 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal de aire:
De 200 a 1000 m3/h
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal de aire Tamaño de la unidad
17428982 De 200 a 1000 m3/h cada uno
1 options
Código de producto. 17428982
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4433.86€
    3087.96€ / paquete de 1
    Ahorro 1345.90€
    30% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
El purificador de aire AP BIO 1000 exclusivo es la mejor forma, de eficacia comprobada, de combatir la transmisión de virus y bacterias en suspensión en el aire en casi cualquier entorno cerrado.
  • Tecnología única: AP BIO es la única solución de descontaminación biológica equipada con filtros ePM1 50 % (F7) y HEPA H14 con tecnología AirFend™, que retiene y desactiva bacterias y virus (incluyendo Sars-CoV-2, responsable de la covid-19).
  • Probado científicamente: la solución AirFend™ aplicada a los filtros del purificador de aire AP BIO tiene una acción virucida, incluido el virus de la gripe H1N1 y el coronavirus (SARS-CoV-2) de acuerdo con la norma de protocolo de prueba EN 14476.
  • Con los exclusivos purificadores de aire AP BIO 400 integrados con la revolucionaria tecnología de filtración de AirFend™, los virus y las bacterias se eliminan casi al 100 %, incluido el Sars-CoV-2, cuando el aire pasa por los filtros de la unidad.
  • AirFend™ es una solución 100 % natural.
  • El AP Bio es la opción perfecta para un aire interior sano y seguro en cualquier área, como hogares, hospitales, escuelas, oficinas, etc.
  • Por lo general, los purificadores de aire que se conocen en el mercado son eficaces a la hora de filtrar y mejorar la calidad general del aire y se pueden instalar en salas donde no es posible filtrar el aire, pero no protegen al 100 % contra virus. De hecho, gracias a una alta tasa de renovación del aire y a una alta filtración, los virus se capturan y se filtran, pero permanecen activos.
  • La unidad también purifica el aire del polvo y otras partículas con sus filtros ePM1 (F7) 50 % y HEPA H14.
  • El purificador de aire AP BIO utiliza un proceso de tratamiento de aire activo, a diferencia de otras soluciones de tratamiento de aire pasivo.
  • AP BIO es una unidad móvil que se puede mover fácilmente a diferentes habitaciones y se utiliza de forma muy flexible.
  • La unidad es fácil y rápida de instalar y cuenta con un acceso sencillo para el mantenimiento de los filtros sin necesidad de herramientas.
  • Recubrimiento de acero galvanizado y pintado con epoxi
  • 2 filtros de mini plegado AirFend™ ePM1 50 % (F7), dos filtros absolutos AirFend™ HEPA H14 (modelo AP BIO 2400)
  • Panel de control de ajuste del caudal
  • Luz del indicador de tasa de desgaste del filtro  
  • Ventilador de motor CE con bajo consumo de energía
  • Silenciador (modelo AP BIO 2400)
  • Parrilla de entrada de aire perforada con baja caída de presión
  • Fácil apertura y cierre de la rejilla de inserción-extracción
  • Sistema de fijación sin herramientas
  • Pared de panel resistente al agua
  • Unidad móvil en ruedas
  • Duración de la eficacia del filtro: 3 meses en un entorno altamente contaminado (hospital) y hasta seis meses en un entorno normal (hoteles, oficinas, escuelas
  • Temperatura de funcionamiento máxima: 45 °C
  • Intervalo de temperatura ambiente: De 5 a 45 °C
  • Tiempo de repuesta: Inmediatamente 
Especificaciones
Caudal de aire De 200 a 1000 m3/h
Peso (imperial) 145,5 lb
Peso (métrico) 66 Kg
Fondo (imperial) 0,99 m (1 ft 5 1/8 pulg.)
Anchura (imperial) 73 cm (2 ft. 5 9⁄64 pulg.)
Altura (métrico) 1245 mm
Fondo (métrico) 435 mm
Anchura (métrico) 740 mm
Tipo de producto Purificador de aire
Tensión 230 V