Learn More
Tocris Bioscience™ AP 14145 hydrochloride
GREENER_CHOICE
Código de producto. 18799696
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
18799696 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 18799696 Proveedor Tocris Bioscience™ N.º de proveedor 6481/5
Negative allosteric modulator of KCa2 (SK) channels
AP 14145 hydrochloride is a KCa2 (small conductance Ca2+-activated potassium) channel negative allosteric modulator (IC50 = 1.1 μM). Increases the EC50 of Ca2+ on KCa2.3 channels by ~3-fold. Prolongs atrial effective refractory period (AERP) in rats. Reduces atrial fibrillation (AF) duration and prolongs atrial refractoriness without affecting ventricular refractory period in an animal AF model.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material N-[2-[[(1R)-1-[3-(Trifluoromethyl)phenyl]ethyl]amino]-1H-benzimidazol-7-yl]acetamide hydrochloride
CAS 2387505-59-9
Cantidad 5 mg
Fórmula molecular C18H17F3N4O.HCl
Pureza 98%