Learn More
AOZ-HN, CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | AOZ-HN |
| CAS | 1367242-84-9 |
| Fórmula molecular | C14H12N2O3 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 3-[[(2-Hydroxy-1-naphthalenyl)methylene]amino]-2-oxazolidinone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H12N2O3/c17-13-6-5-10-3-1-2-4-11(10)12(13)9-15-16-7-8-19-14(16)18/h1-6,9,17H,7-8H2 |
| SMILES | O=C1OCCN1N=CC2=C(O)C=CC=3C=CC=CC32 |
| Nombre IUPAC | 3-(((2-hidroxinaftalen-1-il)metilen)amino)oxazolidin-2-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 256.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 256.08 |