Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
- Asistencia técnica de expertos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | AOZ |
| Envase | Frasco de vidrio |
| CAS | 80-65-9 |
| Color | Blanco |
| Punto de fusión | 65°C to 67°C |
| Sinónimo | 3-Amino-2-oxazolidinone |
| Peso molecular (g/mol) | 102.09 |
| Cantidad | 50 mg |
| Grado | Estándar analítico |