Descripción
Honeywell Fluka™ ofrece una amplia gama de materiales de referencia certificados inorgánicos de alta calidad y materiales de referencia orgánicos.
- Producido conforme a ISO 9001
- Adecuado para una amplia gama de industrias y aplicaciones
- Certificado detallado de análisis incluido en cada entrega
- Asistencia técnica de expertos
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | AOZ-d4) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| CAS | 1188331-23-8 |
| Color | Blanco |
| Punto de fusión | 66°C to 68°C |
| Sinónimo | 3-Aminooxazolidin-2-one-d4, 4,4,5,5-Tetradeutero-3-amino-oxazolidin-2-one |
| Peso molecular (g/mol) | 106.12 |
| Cantidad | 10 mg |
| Grado | Estándar analítico |