missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Anza™ 50 KspAI

Código de producto. 15651922
Change view
Click to view available options
Cantidad:
400 unidades
Tamaño de la unidad:
400 unidades
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15651922 400 unidades 400 unidades
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15651922 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor IVGN0504

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Includes

Enzima de restricción Anza™, tampón 10X Anza™, tampón rojo 10X Anza™

Simplifique la clonación de enzimas de restricción tradicional con el sistema de clonación de enzimas Invitrogen™ Anza™.

El sistema de clonación de enzimas de restricción Invitrogen Anza utiliza un sistema de tampón único para digestiones completas e incorpora enzimas de clonación Anza en un sistema sencillo y transparente.
  • Un tampón para todas las enzimas de restricción
  • Un protocolo de digestión para todos los tipos de ADN
  • Digestión completa en 15 minutos
  • Digestión durante la noche sin actividad estrella

Certifications

CoA

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Contenido y almacenamiento Anza 50 KspAI de 40 μl
Tampón Anza (10X) de 500 μl
Tampón rojo Anza (10X) de 500 μl

Almacenar a - 20 °C.
Condiciones de envío Aprobado para su envío en hielo húmedo o seco
Sensibilidad a la metilación Es sensible a la metilación CpG, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm, no es sensible a la metilación dam, no es sensible a la metilación dcm
Enzima KspAI
Tampón compatible Tampón rojo Anza™ 10X, tampón Anza™ 10X
Sensible a la inactivación del calor Sí
Temperatura óptima de reacción 37 °C
RE de tipo IIS No
Cantidad 400 unidades
Tipo de producto Sistema de clonación de enzimas de restricción
Categoría de investigación Clonación tradicional
Línea de productos Anza
Mostrar más Mostrar menos

Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.